Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con filettatura corta 9 mm, imboccatura larga, trasparente
Compatibilità universale su quasi tutti gli autocampionatori.
38.40€ - 114.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Stile collo | Short Thread |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11585894
|
Fisherbrand™
11 09 1241 |
1.85 mL | No |
65.95€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10670341
|
Fisherbrand™
11 09 2178 |
1.8 mL | Inner Cone | No |
114.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15562310
|
Fisherbrand™
11 09 2131 |
1.85 mL | Sì |
38.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 9 mm
- Filettatura corta
- Vetro
- Imboccatura larga
- Trasparente
Specifica
Clear | |
Glass | |
Short Thread | |
Fondo piatto | |
100 |
11.6 mm | |
GC, HPLC | |
1.5 mL | |
32 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiala in vetro con filettatura corta 9 mm, imboccatura larga, trasparente