Learn More
Fisherbrand™ 9mm short thread Vial Kit, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Natural Rubber/PTFE septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sì
Colore chiusura:
Blue
Green
Transparent
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- ND9
- 9mm
- Glass
- Clear
- Patched
- 1.5mL
- Screw Cap
- Center hole (6 mm)
- Polypropylene
- Nat.Rubber/TEF
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Green |
| Material (Liner) | Natural Rubber/TEF |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Vedi altri risultati |