Learn More
Fisherbrand™ 9mm short thread Vial Kit, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Natural Rubber/PTFE septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sì
Colore chiusura:
Blue
Green
Transparent
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Blue |
| Material (Liner) | Natural Rubber/TEF |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Vedi altri risultati |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion