Learn More
Fisherbrand™ 9mm Short Thread Vial Kit, PP, Clear, 1.5mL, PP Screw Cap, Center Hole, Silicone/PTFE Septum
Codice prodotto. 12990891 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.4 mL
1.85 mL
Pre-intagliato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
1 confezione
pezzi 100
Codice prodotto. 12990891
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND9
  • 9mm
  • PP
  • Transparent
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole (6 mm)
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Vial Kit
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Polypropylene
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 1.85 mL
N. per confezione 100
Stile della base Slightly Concave
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Dimensione chiusura 9-425
Marking Spot No