Learn More
Miele Professional™ Coperchio
Rete di copertura A2 per fissare oggetti delicati
Marca: Miele Professional™ 3830460
72.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Per 1/2 inserti
- Telaio metallico, rivest.in Rilsan, rete in plastica
- Dimensioni: 216 x 456 mm
Specifica
Plastica Filo met. rivestito in Rilsan | |
Plastico | |
456 x 216mm |
A 2 Rete di copertura 1/2 | |
A 2 | |
1 ogni |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 6
Titolo del prodotto
Miele Professional™ Coperchio > Dimensions (L x W): 456 x 216mm