Learn More
Miele Professional™ Coperchio
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (L x W): 206 x 206mm
Descrizione
- Per 1/4 inserti
- Telaio metallico, rivest.in Rilsan, rete in plastica
- Dimensioni: 206 x 206 mm
Specifica
Specifica
| Materiale | Plastica Filo met. rivestito in Rilsan |
| Product Type | A 3 Rete di copertura 1/4 |
| Rivestimento | Plastic |
| Modello | A 3 |
| Dimensioni (L x P) | 206 x 206mm |
| Quantità | 1 ogni |