Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) A/E Glass Fiber Disc Filters
Superior grade filters for a variety of biological and environmental methods.
76.20€ - 342.00€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria | 60 L/min/cm2 |
---|---|
Tipo di filtro | Borosilicate glass without binder |
Dimensione del poro | 1 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Temperatura (sistema metrico) max | 550°C |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17174521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61631 |
47 mm |
76.20€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17164521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61630 |
25 mm |
215.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17184521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61632 |
50 mm |
78.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17124531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61663 |
76 mm |
104.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17114531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61652 |
37 mm |
216.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17104531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61635 |
142 mm |
342.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17194521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61633 |
102 mm |
167.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Type A/E meets the requirements for suspended solids testing, as described in Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, current edition.
- Reduces filtration costs and premature clogging when filtering difficult-to-filter or highly contaminated solutions.
Specifica
60 L/min/cm2 | |
1 μm | |
550°C |
Borosilicate glass without binder | |
Non-sterile |