Learn More
Abacavir sulfate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15519463
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 188062-50-2
Formula molecolare C14H18N61/2H2SO4
Molecular Weight (g/mol) 335.37
InChI Key WMHSRBZIJNQHKT-NHMRBCHTSA-N
Sinonimo abacavir hemisulfate, 1s,4r-4-2-amino-6-cyclopropylamino-9h-purin-9-yl-2-cyclopentene-1-methanol hemisulfate
PubChem CID 75539558
IUPAC Name [(1S)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol;sulfuric acid
SMILES C1CC1NC2=NC(=NC3=C2N=CN3C4CC(C=C4)CO)N.C1CC1NC2=NC(=NC3=C2N=CN3C4CC(C=C4)CO)N.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Abacavir sulfate
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 335.37
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Abacavir sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.