Learn More
Fisherbrand™ Dispenser ABS fogli di plastica
Per tagliare in sicurezza l'alluminio in qualsiasi misura. I dispenser per alluminio Fisherbrand™ Mini Bin™ possono erogare fogli di qualsiasi lunghezza senza dover sprecare grandi rotoli o affrontare la spesa di quadrati pre-tagliati. Design compatto, ideale per spazi di lavoro limitati. In robusta plastica ABS con base antiscivolo e riparo di sicurezza integrato.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40320kg
Descrizione
- Ideale per autoclavaggio, congelamento, incubazione, protezione delle attrezzature di laboratorio, rivestimento, chiusura e conservazione generale
- Le dimensioni compatte lo rendono adatto a spazi di lavoro limitati e facile da trasportare
- Lama di taglio precisa protetta da un sistema di sicurezza integrato nella copertura
- Una striscia in schiuma impedisce alla lamina di rientrare nell’unità
- Due dimensioni personalizzate, rotoli di lamina di alluminio da 153 m di lunghezza (venduti separatamente)
Specifica
Dispenser alluminio mini | |
L 190 mm x P 100 mm x A 112 mm | |
Plastica ABS | |
Fogli di alluminio in rotoli con larghezza 102 mm e 153 mm (venduti separatamente) |
Blu | |
Aluminum Foil | |
1 | |
1 ciascuno |