Learn More
Fisherbrand™ Scatola di conservazione in plastica Magbox ABS
Per organizzare lo spazio in ambienti di lavoro affollati e stretti. La scatola per conservazione Fisherbrand™ MagLab™ MagBox™ è dotata di fissaggio magnetico per conservare forniture varie per laboratorio e ufficio e per liberare il banco di lavoro. Realizzata in plastica ABS resistente, con colori brillanti.
Marca: Fisherbrand™ HS23504
15.15 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Create lab storage space off your bench top with the MagLab™ storage system.- Easily organize common lab and office accessories off your bench top
- Robust ABS plastic is translucent for easy content identification and access
- Features four powerful magnets for a secure hold onto most metal surfaces
- Mount on non-metallic surfaces with a self-adhesive metal mounting plate, provided
Specifica
Scatola per conservazione Magbox | |
Plastica ABS | |
130 x 78 x 102 mm |
Traslucido | |
1 ciascuno |