Learn More
Fisherbrand™ Dispenser pellicola parafilm in plastica ABS
Taglia ed eroga la pellicola in modo sicuro. Il dispenser per pellicola sigillante Parafilm™ Fisherbrand™ è dotato di due lame di sicurezza per il taglio.
50.85€ - 53.45€
Specifica
Product Type | Erogatore di pellicola Para |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 6.7 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 171 mm |
Larghezza (sistema imperiale) | 4.7 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 120 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11865993
|
Fisherbrand™
HS234525C |
Verde |
50.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11875993
|
Fisherbrand™
HS234525D |
Rosso |
50.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11350040
|
Fisherbrand™
HS234525B |
Blu |
53.45€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Dispenser in plastica ABS progettato con un rasoio di sicurezza che scorre e taglia senza pericolo per le dita.
- Fornito con due lame da taglio facilmente sostituibili.
- Il dispenser può contenere uno o due rotoli da 50 mm (2pollici) rotoli o 1 rotolo da 100 mm (4 pollici)
Specifica
Erogatore di pellicola Para | |
171 mm | |
120 mm | |
156 mm | |
Plastica ABS | |
1 | |
2 lame |
6.7 in. | |
4.7 in. | |
6.1 in. | |
Parafilm, 1 rotolo da 100 mm o 2 da 50 mm | |
Freestanding | |
Hinged Lid | |
1 ciascuno |