Learn More
ABsolute Miscele SYBR Green ABsolute qPCR
Thermo Scientific™ ABsolute qPCR Master Mixes offer sensitivity and reproducibility for real-time PCR applications.
Marca:  ABsolute AB-1158/A
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11817692
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Enjoy sensitivity and reproducibility in real-time PCR applications with Thermo Scientific™ ABsolute™ SYBR Green-Based Detection qPCR Master Mixes.
Highlights
  • High Sensitivity & Specificity -The master mixes contain our patented hot start enzyme Thermo-Start DNA Polymerase
  • Optimised buffer containing SYBR Green I
  • Reproducibility -All master mixes undergo extensive QC to ensure batch to batch consistency
  • Broad dynamic range
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ABsolute qPCR Buffer (Thermo-Start DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, SYBR Green I, ROX™ passive reference dye (only in ROX mixes), Fluorescein (only in Fluorescein mix)); Separate MgCl2; Separate ROX vial (only in kits indicated). -20°C Avoid freeze/thaw.
ABsolute QPCR SYBR Green Mix
100 x 50µL rxns
heated to 95°C for 15 minutes
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Purchase of this product includes an immunity from suit under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the purchaser's own internal research. No other patent rights are conveyed expressly, by implication, or by estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.