Learn More
BINDER™ Access Port with Silicone Plug
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
30 mm
50 mm
100 mm
Features:
Left Position
Right Position
Top Position
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Access Port
- With Silicone Plug
- For use with Constant Climate Chambers KBF-S and KBF-S ECO
Specifica
Specifica
| Descrizione | Foro di accesso con tappo in silicone - 50 mm, a destra |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER series KBF-S and KBF-S ECO |
| Materiale | Steel |
| Tipo | Access Port |
| Features | Right Position |
| Include | Silicone plug |
| Diametro (sistema imperiale) | 2 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |