Learn More
Epredia™ Accessories for all Richard-Allan Scientific™ Cryostat Models, Cryostat oil
Support and expand the functionality of Epredia™ Cryostat Models with Accessories for all Epredia Cryostat Models.
Marca: Epredia™ 350040
47.30 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21628" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Accessories Include:
Specifica
Cryostat Oil, 100mL | |
Cryostat Oil | |
Epredia Cryostats |