Learn More
Epredia™ Accessories for all Richard-Allan Scientific™ Cryostat Models, Flat Cryostat Brush, 10mm
Codice prodotto. p-4529838 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Cryo-molds, 10mm
Cryo-molds, 15mm
Cryo-molds, 22mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12083079
Marca: Epredia™ 570380
Support and expand the functionality of Richard-Allan Scientific™ Cryostat Models with Accessories for all Richard-Allan Scientific Cryostat Models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cryo-molds, 15mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Epredia Cryostats