Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 15 cm
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
8
10
12
14
16
18
20
28
30
35
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2.0 mm
Tipo:
Casting Dam
Comb
Multi-channel Compatible Comb
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
UV Tray
Dimensione della confezione:
1 unità
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Axygen Horizontal Gel Box, 15 cm |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 8 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |