Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 15 cm
Codice prodotto. 15573127 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
8
10
12
14
16
18
20
28
30
35
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2.0 mm
Tipo:
Casting Dam
Comb
Multi-channel Compatible Comb
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
UV Tray
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15573127
Marca: Axygen™ HGB1516MC15
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with horizontal gel box, 15cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Axygen Horizontal Gel Box, 15 cm
Tipo Multi-channel Compatible Comb
N. di pozzetti 16
N. per custodia 1/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm