Learn More
Ebro Electronic™ Datalogger serie EBI 20
data logger per misurare la temperatura e/o l'umidità durante il trasporto e nei magazzini
Marca: Ebro Electronic™ 1601-0020
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
I data logger EBI 20 sono molto robusti e sono utilizzati in tutto il mondo nei trasporti e per il monitoraggio dei magazzini.Order Info
Interface
Specifica
Interface | |
Not Calibrated | |
Interface EBI 20-IF, USB-cable, Software Winlog.basic, instructions for use. | |
EBI 20-IF |
No Display | |
None | |
EBI 20-IF | |
External |