Learn More
Fisherbrand™ Accessori per agitatori con piastra riscaldante Fisherbrand™ Isotemp RT, RT Basic e Advanced
Ottimizzazione di prestazioni e flessibilità
9.50€ - 153.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per l'uso con agitatori con piastra riscaldante RT, agitatori RT Basic ed agitatori con piastra riscaldante Advanced |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15386607
|
Fisherbrand™
88860143 |
Asta di supporto (12 mm di dia., 400 mm, M10) |
34.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15376607
|
Fisherbrand™
88860142 |
Protezione trasparente (PC) |
21.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15366607
|
Fisherbrand™
88860141 |
Heating Bath |
45.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15336617
|
Fisherbrand™
88860147 |
Temperature Probe (PT 100, SN-8-4 connector sensor), Available for RT2 Advanced Hotplate Stirrer only |
101.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15356617
|
Fisherbrand™
88860149 |
Clip a 3 forcelle (60 mm) |
16.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15346617
|
Fisherbrand™
88860148 |
C-5, supporto di serraggio (corpo in PP, diametro 12 mm) |
9.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15366617
|
Fisherbrand™
88860150 |
Sonda termica (PT100, Classe A, 400 C) |
153.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Accessories for Fisherbrand™ Isotemp RT Hotplate, RT Basic and Advanced Hotplate Stirrers. Optimize performance and flexibility
- Accessory for use with RT Hotplate, RT Basic and Advanced Hotplate Stirrers
Specifica
Per l'uso con agitatori con piastra riscaldante RT, agitatori RT Basic ed agitatori con piastra riscaldante Advanced |