Learn More
Fisherbrand™ Accessories for Fisherbrand™ Multi Platform Shaker
Accessories required for the use of Fisher Scientific™ Multi Platform Shaker
Marca:  Fisherbrand™ 88861132
178.72 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "24160" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15534100
  • 192.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Accessories for multi platform shaker to enhance performance and flexibility
  • Increase performance and flexibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Platform with Clamps for 6 x 250mL flasks/150mL beakers