Learn More
Cytiva Accessories For Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System: Cooling Plate
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
:
Cooling plate; Dimensions: 210 x 270mm
Descrizione
- Material: ceramic
- Dimensions: 210 x 270mm
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System |
| Tipo | Cooling Plate |
| Materiale | Ceramic |
| Larghezza (sistema imperiale) piastra superiore | 10.62 in. |
| Larghezza (sistema metrico) piastra superiore | 27 cm |