Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for MaxQ™ HP Orbital Shakers
Get maximum flexibility, regardless of your application, by using these accessories for Thermo Scientific™ MaxQ™ High Performance orbital shakers.
Marca:  Thermo Scientific™ 194045
Codice prodotto. 12652785
  • 681.39€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Get maximum flexibility, regardless of your application, by using Thermo Scientific™ Accessories for MaxQ™ High Performance Orbital Shakers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gassing Manifold (One Gas)
Gassing manifold (one gas)
MaxQ HP 420, 435, 436, 480, 481