Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Orion™ pH Electrodes
Store and protect your pH electrodes with these accessories.
Marca:  Thermo Scientific™ 020017
Codice prodotto. 11758226
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Store and protect your pH electrodes with the Thermo Scientific™ Accessories for Orion™ pH Electrodes. Storage bottles protect and condition electrodes when not in use. Bulb guard protects the pH-sensing bulb of glass pH electrodes.
Electrode Storage Bottles
  • Can be used with any 6, 8 or 12mm pH electrodes
Electrode Bulb Guards
  • Designed for glass body pH electrodes
  • Use with standard or Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ pH electrodes — one end of the bulb guard fits over standard electrodes while the other end fits over Sure-Flow electrodes without interfering with the Sure-Flow flushing action
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Electrode Storage Chamber
No Cal Electrode
Electrode Storage Chamber