Learn More
Merck Accessories for Samplicity™ Filtration Systems
To be used with the Samplicity™ G2 Filtration System.
95.45€ - 223.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Analytical sample prep; High Performance Liquid Chromatography (HPLC) |
---|---|
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16641744
|
Merck
SAMP2LID |
Replacement Lid | Thermoplastic Elastomer |
223.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12910265
|
Merck
SAMTUBING |
Tube Set Assembly | Silicone |
95.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
To be used with the Samplicity™ G2 Filtration System.
Powered by vacuum, the system takes minimal manual effort to filter 1 to 8 samples into standard HPLC vials in seconds, with higher recovery than syringe filters provide.Specifica
Analytical sample prep; High Performance Liquid Chromatography (HPLC) | |
1 Ea. |