Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Tube Revolver
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Optimize performance by using Thermo Scientific™ Accessories for Tube Revolver.
Specifica
Specifica
| Capacità | Tubes |
| Capacità provette | 0.5 mL, 0.8 mL |
| Product Type | Rotisserie Paddle |
| Descrizione | Paddles 0.5mL/0.8mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotator/Rocker |