Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Tube Revolver
Codice prodotto. 15288904 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Paddles 0.5mL/0.8mL
Paddles 5 mL/7mL
Paddles 50mL
Palette 1.5 ml/2 ml
Palette 10 ml/15 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 15288904
Marca: Thermo Scientific™ 88881005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Optimize the performance of your Thermo Scientific™ Tube Revolver by using these accessories.
Optimize performance by using Thermo Scientific™ Accessories for Tube Revolver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità Tubes
Capacità provette 10 mL, 15 mL
Product Type Paletta rotante
Descrizione Palette 10 ml/15 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatore rotante/oscillante