Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca: Merck XX6702508
90.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Accessories for filter holders for sample preparation.
Specifica
Not Autoclavable | |
Polypropylene | |
14 bar (200 psi) | |
Tubing | |
3 m | |
6.3 mm |
Dispenser per solventi Filterjet™ | |
Non-sterile | |
200 psi | |
10 ft. | |
0.25 in. | |
6.3 mm |