Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca:  Merck XX6702506
248.98 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10662632
  • 268.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Accessories for filter holders for sample preparation.
  • Made of polyethylene
  • Not autoclavable
  • With 0.25 in. NPT adapters
  • Maximum Inlet Pressure: 14 bar (200psi)
  • Length: 6 ft. (1.83m)
  • Internal Diameter: 0.25 in. (0.6cm)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Dispenser per solventi Filterjet™
Non-sterile
200psi
6 ft.
0.25 in.
6.3 mm
Pressure Tubing
Polyethylene
14 bar (200 psi)
Pressure Tubing with 1/4 in. NPT adapters
183 cm
6.3 mm