Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca:  Merck XX6702502
127.79 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10682822
  • 138.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 07-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Accessories for filter holders for sample preparation.
  • Made of PTFE
  • Connectors: 1/4 in. NPTF elbow fittings for inlet and outlet (labeled) and 1/4 in. NPTF for pressure gauge and vent/relief valve attachment
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Valve Seals
PTFE
7 bar (100 psi)
1/4 in. NPTF elbow fittings for inlet and outlet (labeled); 1/4 in. NPTF for pressure gauge and vent/relief valve attachment
Dispenser per solventi Filterjet™
Non-sterile
Valve Seals