Learn More
IKA™ Accessory Stirring Shafts for SteadyStir™ and Overhead Stirrers
Codice prodotto. p-167142 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Modello:
R 1300
R 1302
R 1311
R 1342
R 1345
R 1352
R 1375
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10568881
Marca: IKA™ 0000757700
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Generate axial flow in the vessel with these stirring shafts. IKA™ Accessory Stirring Shafts for SteadyStir™ and IKA™ Overhead Stirrers are designed for medium to high speeds.
Used at low to medium speeds.
† PTFE-coated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 2.8 in.
Diametro (sistema imperiale) albero 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) 70 mm
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 21.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 550 mm
Modello R 1375
Speed 800 rpm max.
Tipo Paddle Stirrer
Materiale Stainless Steel (316L)