Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Polar Advantage II HPLC Columns
Resolve polar and nonpolar compounds in a single run. These columns have high pH stability (pH 1.5–10) in the separation of basic, neutral, and acidic species.
Marca: Thermo Scientific™ 063191
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18900kg
Descrizione
Resolve polar and nonpolar compounds in a single run with Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage II (PA2) reversed-phase columns. These high-efficiency, silica-based columns have a polar-embedded stationary phase that operates over a wider range of chromatographic conditions than possible with conventional reversed-phase stationary phases. Its unique chemistry provides enhanced hydrolytic stability from pH 1.5 to 10 with 100% aqueous mobile phases. The column exhibits selectivity that is complementary to conventional C18 columns and excellent peak shapes for both basic and acidic compounds.
Selettività complementare e migliore stabilità idrolitica- Compatibilità con le fasi mobili acquose al 100%
- Elevata capacità a fase inversa
- Eccezionale stabilità idrolitica (pH 1,5 e 10)
- A bassissima diffusione, perfettamente compatibile con la spettrometria di massa (MS)
- Disponibile con particelle della dimensione di 2,2, 3 e 5 μm e con diametri di 4,6, 3,0 e 2,1 mm, diametro medio dei pori 120 Å
- Disponibili anche in formato RSLC da 2,2 µm per separazioni affidabili e veloci
La famiglia di colonne a fase inversa Acclaim consente di ottenere i massimi standard previsti con i moderni metodi HPLC e LC/MS. Queste colonne a base di silicio ultrapuro con tecnologie avanzate di legame e di endcapping offrono una selettività complementare, elevata efficienza e altissima risoluzione per un'ampia varietà di applicazioni.
- La disponibilità di una vasta gamma di fasi stazionarie, comprese le tradizionali fasi C8 e C18, di fasi polari incorporate e di fasi speciali, tra cui quelle con pori di grandi dimensioni, consente di soddisfare tutte le specifiche esigenze applicative
- Le prestazioni collaudate garantiscono elevata qualità e affidabilità in separazioni cromatografiche nei settori farmaceutico, biofarmaceutico, ambientale, alimentare e in altri ancora
Specifica
Colonna analitica | |
LC/MS | |
4500 psi (310 bar) | |
1,5 - 10 | |
300 m²/g | |
L60 | |
Acclaim | |
17% | |
Sì |
4,6 mm | |
150 mm | |
3 µm | |
120 Å | |
60 °C | |
Polare incorporato | |
diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico | |
A fase inversa | |
A fase inversa |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.