Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC Columns, 1.5μm
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15418060 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15418060
Marca: Thermo Scientific™ 27101102130
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use the 1.5μm solid core particles of these columns with the Vanquish UHPLC system for unique high-efficiency, high-resolution analyses.
Choose Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC columns, containing uniquely efficient 1.5 μm solid core particles for use with the Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC system. Founded on state-of-the-art Core Enhanced Technology™, this sub-2 μm particle next-generation column has ultra-short diffusion paths that result in extremely efficient separations. This high efficiency enables fast separation and the resolution of complex mixtures. In concert with Vanquish systems, these columns deliver more results with better separations, thereby enhancing workflows and productivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Portata 0.1 to 0.6 mL/min
Da utilizzare con UHPLC
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Pressione max 21756 psi (1500 bar)
Forma particelle Spherical Solid Core
Dimensione particelle 1.5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 80 Å
Surface Area 110 m²/g
Temperatura 70°C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line Accucore
Materiale di impaccamento Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica
Carico di carbonio 6.5%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tecnica Bio-LC