Learn More
Fisherbrand™ pHmetri da banco accumet™ AB150
Funzionamento semplice e intuitivo unito a un elevato livello di accuratezza delle misurazioni in un dispositivo compatto e conveniente. I pHmetri da banco Fisherbrand accumet AB150 sono dotati di un ampio display retroilluminato che offre eccellente visibilità negli ambienti di laboratorio. Il pHmetro Accumet AB150 è uno dei più apprezzati nel settore per applicazioni che richiedono affidabilità e uniformità delle misurazioni.
Marca: Fisherbrand™ 01X605601
Includes: accumet AB150 pH benchtop meter, electrode stand, RS232 and USB cables, 100/240V universal power supply
Descrizione
Funzionamento semplice e intuitivo unito a un elevato livello di accuratezza delle misurazioni in un dispositivo compatto e conveniente. I pHmetri da banco Fisherbrand accumet AB150 sono dotati di un ampio display retroilluminato che offre eccellente visibilità negli ambienti di laboratorio. Il pHmetro Accumet AB150 è uno dei più apprezzati nel settore per applicazioni che richiedono affidabilità e uniformità delle misurazioni.
- Graphic backlit display with date and time, stability indicator and alarms
- One to six point pH calibration with 0.001 pH resolution
- Automatic buffer recognition with four pH buffer sets or custom buffer option
- pH slope and offset display
- One point relative mV calibration
- One point ATC temperature probe calibration
- Automatic or manual temperature compensation, displayed in °C or °F
- Password protection of calibration and setup modes
- 500 data set storage
- RS232 and USB interfaces
- Multilanguage interface with English, German, Chinese, French, Italian and Spanish
- Optional stirring probe (Cat. No. 13-620-BSP) with five speed settings
NIST-Traceable Calibration Models (-CERT)
- Help meet ISO, FDA, USDA and EPA quality assurance guidelines
- Includes meter accuracy at five test points across pH range
- Includes meter accuracy at five test points across corresponding mV range
- Testing performed by accredited laboratory; includes NIST-Traceable certificate
Specifications
- pH Range: -2.000 to 20.000 pH
- pH Resolution: 0.1, 0.01, 0.001 pH
- pH Accuracy: ±0.002 pH
- mV Range: ±2000.0mV
- mV Resolution: 0.1mV
- mV Accuracy: ±0.2mV or ±0.05 %, whichever is greater
- mV Offset Adjustment: Up to ±150mV
- Temperature Range: 0° to 100°C (32° to 212.0°F)
- Temperature Resolution: 0.1°C (0.1°F)
- Temperature Accuracy: ±0.3°C (±0.5°F)
- Calibration Points: 1 to 6 points with automatic buffer recognition (ABR)
- ATC Temperature Calibration: Offset in 0.1°C increments; Offset range: ±5°C (±9°F)
- Self-Test: Yes
- Inputs: BNC, mini-phone ATC, ground
- Power Requirements: 100 to 240VAC, 50/60Hz
Applications
Academic, research, QA/QC, drinking water, wastewater, food, beverage, industrial
Certifications
Sono disponibili modelli selezionati con certificato di tracciabilità NIST
Servizi
3 anni sul misuratore
Specifica
Misuratore, braccio elettrodo, cavi RS-232 e USB, alimentazione 100/240 V | |
±0.2 mV | |
Manuale, temporizzato (selezionabile ogni 3-3600 sec), stampante o formato CSV | |
Da -2 a 20 | |
Fino a 6 preimpostazioni o 5 impostazioni personalizzate | |
0.1 mV | |
°° | |
LCD | |
BNC, ATC | |
3 anni | |
100/240 V |
±0.3 °C | |
±0.002 | |
RS232 (spina audio), USB mini-B, agitatore | |
0.001, 0.01, 0.1 | |
±2000 mV | |
1 to 6 | |
° | |
500 | |
Without NIST-traceable pH Certificate | |
Solo pHmetro AB150 | |
50/60 Hz |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Videos
-
Fisherbrand accumet AB150 pH Meter
-
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry