Learn More
Fisherbrand™ pHmetri da banco accumet™ AB150
Codice prodotto. p-7073776 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Meter with BioBasic Kit
Meter with pH Kit
pH Meter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12880633
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
accumet AB150 pH benchtop meter, TRIS-compatible double junction refillable glass-body pH electrode (13-620-183A), ATC temperature probe (13-620-19), electrode stand, RS232 and USB cables, 100/240V universal power supply
Funzionamento semplice e intuitivo unito a un elevato livello di accuratezza delle misurazioni in un dispositivo compatto e conveniente. I pHmetri da banco Fisherbrand accumet AB150 sono dotati di un ampio display retroilluminato che offre eccellente visibilità negli ambienti di laboratorio. Il pHmetro Accumet AB150 è uno dei più apprezzati nel settore per applicazioni che richiedono affidabilità e uniformità delle misurazioni.
  • Graphic backlit display with date and time, stability indicator and alarms
  • One to six point pH calibration with 0.001 pH resolution
  • Automatic buffer recognition with four pH buffer sets or custom buffer option
  • pH slope and offset display
  • One point relative mV calibration
  • One point ATC temperature probe calibration
  • Automatic or manual temperature compensation, displayed in °C or °F
  • Password protection of calibration and setup modes
  • 500 data set storage
  • RS232 and USB interfaces
  • Multilanguage interface with English, German, Chinese, French, Italian and Spanish
  • Optional stirring probe (Cat. No. 13-620-BSP) with five speed settings
NIST-Traceable Calibration Models (-CERT)
  • Help meet ISO, FDA, USDA and EPA quality assurance guidelines
  • Includes meter accuracy at five test points across pH range
  • Includes meter accuracy at five test points across corresponding mV range
  • Testing performed by accredited laboratory; includes NIST-Traceable certificate
Specifications
  • pH Range: -2.000 to 20.000 pH
  • pH Resolution: 0.1, 0.01, 0.001 pH
  • pH Accuracy: ±0.002 pH
  • mV Range: ±2000.0mV
  • mV Resolution: 0.1mV
  • mV Accuracy: ±0.2mV or ±0.05 %, whichever is greater
  • mV Offset Adjustment: Up to ±150mV
  • Temperature Range: 0° to 100°C (32° to 212.0°F)
  • Temperature Resolution: 0.1°C (0.1°F)
  • Temperature Accuracy: ±0.3°C (±0.5°F)
  • Calibration Points: 1 to 6 points with automatic buffer recognition (ABR)
  • ATC Temperature Calibration: Offset in 0.1°C increments; Offset range: ±5°C (±9°F)
  • Self-Test: Yes
  • Inputs: BNC, mini-phone ATC, ground
  • Power Requirements: 100 to 240VAC, 50/60Hz
Applications
Academic, research, QA/QC, drinking water, wastewater, food, beverage, industrial
Certifications
Sono disponibili modelli selezionati con certificato di tracciabilità NIST
Warranty
3 anni sul misuratore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Misuratore, elettrodo pH accuTupH compatibile TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), braccio elettrodo, alimentazione 110/220 V
Precisione (Temperatura) ±0.3 °C
Precisione (mV) ±0.2 mV
Precisione (pH) ±0.002
Dettagli di gestione dei dati Manuale, temporizzato (selezionabile ogni 3-3600 sec), stampante o formato CSV
Uscite RS232 (spina audio), USB mini-B, agitatore
Intervallo (pH) Da -2 a 20
Risoluzione (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Punti di calibrazione (pH) Fino a 6 preimpostazioni o 5 impostazioni personalizzate
Intervallo (mV) ±2000 mV
Risoluzione (mV) 0.1 mV
Calibration Points 1 to 6
Temperature Range (Metric) °°
Risoluzione (temperatura) °
Tipo di display LCD
Punti dati 500
Ingressi BNC, ATC
Certificazione/Conformità Without NIST-traceable pH Certificate
Warranty 3 anni
Modello Kit pH BioBasic AB150
Tipo Meter with BioBasic Kit
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60 Hz