Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AB200 Benchtop pH/Conductivity Meters
Provides intuitive, simple operation and high accuracy measurements in a compact, affordable meter. Fisherbrand accumet AB200 pH/conductivity meter combines the benefits of a pH meter and conductivity meter in one easy to use, reliable measurement system. The large backlit display offers great visibility in laboratory environments.
1420.00€ - 1495.00€
Specifica
Uscite RS232 (phono plug), mini-B USB, stirrer
Precisione (conduttività) ±1% FS
Precisione (mV) ±
Precisione (pH) ±
Precisione (Resistività) ± 1% full scale
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Include Certificazione/Conformità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Include Certificazione/Conformità Prezzo Quantità e disponibilità  
12800643
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
13636AB200A
AB200 pH/Conductivity Meter Only Meter, Electrode Arm, RS-232 and USB Cables, 100/240V Power Supply Without NIST-traceable pH Certificate
1420.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12810643
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
01X606201
Kit pH conducibilità AB200 Misuratore, elettrodo pH/ATC compatibile TRIS (13-620-631), sonda conducibilità/temperatura (13-620-100), braccio elettrodo, cavi RS-232 e USB, alimentazione100/240 V Without NIST-traceable pH Certificate
1495.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ accumet™ AB200 Benchtop pH/Conductivity Meters