Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AB250 Benchtop pH/ISE Meters
Provides intuitive, simple operation and high accuracy measurements in a compact, affordable meter. Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE meter provides flexible measurements of pH or ion concentration using an ion selective electrode (ISE) in one easy to use, reliable measurement system.
739.00€ - 830.00€
Specifica
Uscite RS232 (phono plug), mini-B USB, stirrer
Precisione (ISE) 0.5% full scale (monovalent ion), 1% full scale (divalent ion)
Precisione (mV) ±
Precisione (pH) ±
Punti di calibrazione (ISE) 2 to 6 points from one of following group, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Include Certificazione/Conformità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Include Certificazione/Conformità Prezzo Quantità e disponibilità  
12850633
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
01X605901
AB250 pH/ISE Meter Only Meter, Electrode Arm, RS-232 and USB Cables, 100/240V Power Supply Without NIST-traceable pH Certificate
739.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12860633
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
01X606001
AB250 pH/ISE Kit Meter, TRIS Compatible pH/ATC Electrode (13-620-631), Electrode Arm, RS-232 and USB Cables, 100/240V Power Supply Without NIST-traceable pH Certificate
830.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
RS232 (phono plug), mini-B USB, stirrer
±
2 to 6 points from one of following group, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000
Manual, timed (selectable every 3 to 3600 sec.), printer or CSV format
LCD
-2 to 20
0.1/0.01/0.001
0.001 to 19999 (±2000)
±0.3°C
3 Years
50/60Hz
0.5% full scale (monovalent ion), 1% full scale (divalent ion)
±
Up to 6 preset or 5 custom
500
±2000 mV
0.001/0.01/0.1/1 (automatic)
BNC, ATC
0.1mV
0.1°C
100/240V
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ accumet™ AB250 Benchtop pH/ISE Meters