Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH a doppia giunzione serie AE accumet™
Gli elettrodi per pH Fisherbrand™ accumet™ serie AE supportano il misuratore di pH accumet™ AE150 per le misurazioni del pH di routine a un prezzo conveniente.
Marca: Fisherbrand™
101.45 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14040kg
Descrizione
Ideale per l'usu genericu per a misurazione di pH, l'elettrodu pH / ATC per a serie singula accumet AE è a scelta ideale per e operazioni di misure di routine di laboratorio.
Caratteristiche del prodotto:- Elettrodo pH combinato a doppia giunzione
- Riferimento riempito di gel a bassa manutenzione
- Corpo in plastica resistente
- Lunghezza corpo 90 mm
- Collegamenti BNC presa fono 2.5 mm
- Cavo da 1 metro
Servizi
6 mesi
Specifica
Da 0° a 80°C | |
Misuratore di pH 13-636-AE150 accumet AE150 | |
90 mm | |
1 - 13 pH |
Elettrodo pH per gel a giunzione doppia | |
BNC | |
Plastic |