Learn More
Fisherbrand™ Set pHmetro da banco accumet™ AE150 3-in-1
Fornisce le funzioni essenziali necessarie per le misurazioni ordinarie del pH, senza funzionalità e processi complessi, a un prezzo conveniente
357.00€ - 465.00€
Specifica
Precisione (mV) | ±0.2 mV (±199.9 mV), ±2 mV beyond ±200 mV |
---|---|
Uscite | Registratore (±2000 mV) |
Intervallo (pH) | Da 0 a 14 |
Intervallo (mV) | ±1999 mV |
Risoluzione (mV) | 0.1 mV (±199.9 mV); 1 mV oltre ±200 mV |
Codice del prodotto | Marca | Include | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15514693
|
Fisherbrand™
13-636-AE150 |
Misuratore, supporto per elettrodo, documentazione, adattatore di alimentazione universale (90-240 V, 50/60 Hz) | Standard Set | N/A | |||||
15524693
|
Fisherbrand™
13-636-AE151 |
Set didattico con sonda e supporto | Education Set | N/A | |||||
15534693
|
Fisherbrand™
13-636-AE152 |
Elettrodo per pH a doppia giunzione, sonda di temperatura e supporto | Bio Set | N/A | |||||
15544693
|
Fisherbrand™
13-636-AE153 |
Elettrodo a gel per pH/ATC 13-620-AE6 3-in-1 a giunzione singola | 3-in-1 Set | N/A | |||||
Descrizione
Per pratiche misurazioni di routine del pH in laboratorio – funzioni semplici, set di dati memorizzati in memoria non volatile e supporto per elettrodi collegabile al misuratore. I misuratori pH accumet AE150 offrono una lettura e una registrazione efficienti del campione con opzioni di visualizzazione flessibili che indicano contemporaneamente sul display pH e temperatura o mV e temperatura.
- Calibrazione del pH da uno a cinque punti
- Include l'elettrodo a gel per pH/ATC 13-620-AE6 3-in-1 a giunzione singola
- Riconoscimento automatico del tampone con due set di tamponi pH
- Pendenza pH e visualizzazione dell'offset
- Calibrazione mV a un punto
- Calibrazione della sonda ATC di temperatura a un punto
- Compensazione della temperatura automatica o manuale
- Icona di dispositivo pronto per indicare la stabilità della misurazione
- Icona per l'indicazione dello stato dell'elettrodo
- Memorizzazione di 100 set di dati nella memoria non volatile
Warranty
Garanzia di 3 anni sul misuratoreGaranzia di 6 mesi sull'elettrodo
Specifica
±0.2 mV (±199.9 mV), ±2 mV beyond ±200 mV | |
Da 0 a 14 | |
0.1 mV (±199.9 mV); 1 mV oltre ±200 mV | |
0.1 °C | |
100 set di dati | |
Adattatore CA/CC da 9 V (110/220 V CA, 50/60 Hz) |
Registratore (±2000 mV) | |
±1999 mV | |
Da 0.0 a 100.0 °C | |
Offset in incrementi di 0.1 °C; intervallo di offset: ±5 °C | |
BNC, spina fono da 2.5 mm, pin tip, terra |