Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Four Cell Conductivity/ATC Probes, Four-Cell
Codice prodotto. 11540084 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Costante di cella:
1 cm-1
10 cm-1
Intervalli di misurazione:
1 to 200 mS/cm
10 μS to 100 mS/cm
Materiale:
Epoxy
Glass
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11540084
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meters
Immersion-type cell's unique compact size is the same as a typical pH electrode—allowing use in standard electrode holder.
  • Four-cell type with glass or epoxy bodies
  • Built-in temperature sensors and 8-pin connectors
  • Cell constants of 0.1, 1.0, or 10.0cm-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella 10 cm-1
Tipi di connettore 8-pin
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisher Scientific accumet benchtop models XL600, XL500, XL200, & AB200 and legacy models XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20, & AB30
Tipo Conductivity/ATC Probe
Materiale Epoxy
Intervalli di misurazione 1 to 200 mS/cm
Metodo di stoccaggio Immersed in deionized water
Sonda 4 Cell Conductivity