Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Four Cell Conductivity/ATC Probes, Four-Cell
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Costante di cella:
1 cm-1
10 cm-1
Intervalli di misurazione:
1 to 200 mS/cm
10 μS to 100 mS/cm
Materiale:
Epoxy
Glass
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meters
Immersion-type cell's unique compact size is the same as a typical pH electrode—allowing use in standard electrode holder.
- Four-cell type with glass or epoxy bodies
- Built-in temperature sensors and 8-pin connectors
- Cell constants of 0.1, 1.0, or 10.0cm-1
Specifica
Specifica
| Costante di cella | 10 cm-1 |
| Tipi di connettore | 8-pin |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisher Scientific accumet benchtop models XL600, XL500, XL200, & AB200 and legacy models XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20, & AB30 |
| Tipo | Conductivity/ATC Probe |
| Materiale | Glass |
| Intervalli di misurazione | 1 to 200 mS/cm |
| Metodo di stoccaggio | Immersed in deionized water |
| Sonda | 4 Cell Conductivity |