Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99+%, for biochemistry
ACES, >-99%, C4H10N2O4S, CAS Number-7365-82-4, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine, 1kg, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm, (5% aq. soln.), (5% aq. soln.) at 0nm, 99+%, 100.0, 99.0, CHEBI:39062, 100ppm max., White, 230-908-4, 182.19, Biochemical
139.00€ - 1078.00€
Identificatori chimici
CAS | 7365-82-4 |
---|---|
Formula molecolare | C4H10N2O4S |
Molecular Weight (g/mol) | 182.194 |
Numero MDL | MFCD00008030 |
InChI Key | DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine |
PubChem CID | 81832 |
ChEBI | CHEBI:39062 |
IUPAC Name | 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethanesulfonic acid |
SMILES | C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10183531
|
Thermo Scientific Chemicals
327671000 |
100 g | Plastic bottle |
139.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10741745
|
Thermo Scientific Chemicals
327672500 |
250 g | Plastic bottle |
310.00€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10117813
|
Thermo Scientific Chemicals
327670010 |
1 kg | Plastic bottle |
1078.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer for biochemistryIdentificatori chimici
7365-82-4 | |
182.194 | |
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N | |
81832 | |
2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethanesulfonic acid |
C4H10N2O4S | |
MFCD00008030 | |
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine | |
CHEBI:39062 | |
C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N |
Specifica
(5% aq. soln.), (5% aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm | |
(5% aq. soln.) | |
270.0°C to 295.0°C | |
100.0 | |
3.6 to 4.4 (1% soln. at 25°C) | |
99+% | |
C4H10N2O4S | |
MFCD00008030 | |
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine | |
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N | |
2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethanesulfonic acid | |
81832 | |
182.19 | |
Biochemical |
ACES | |
7365-82-4 | |
99.0 | |
White | |
Crystals | |
Authentic | |
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H | |
15, 37 | |
Solubility in water: soluble (approx. 40g/L at 20 °C). | |
C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N | |
182.194 | |
CHEBI:39062 | |
≥99% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 230-908-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only