Learn More
Acetaldehyde, 99.5%, extra pure
Codice prodotto. 10705041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
1L
2.50L
250mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10705041
Marca: Thermo Scientific Acros 149510100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-07-0 | C2H4O | 44.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-07-0
Formula molecolare C2H4O
Molecular Weight (g/mol) 44.04
Numero MDL MFCD00006991
InChI Key IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique
PubChem CID 177
ChEBI CHEBI:15343
IUPAC Name acetaldeide
SMILES CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldehyde
Nota nome Extra Pure
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Punto di fusione -123.0°C
Colore Incolore
Densità 0.7850g/mL
Punti di ebollizione 21.0°C
Punto d'infiammabilità −27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Odore Pungent
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CHO
Indice di rifrazione 1.3310 to 1.3330 (20°C, 589nm)
Quantità 10 mL
Beilstein 01, 594
Fieser 01,3
Indice di Merck 15, 40
Gravità specifica 0.785
Informazioni di solubilità Solubility in water: > 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
Peso formulazione 44.04
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquido volatile
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.