Learn More
Acetaldehyde ammonia trimer, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 g
Descrizione
Acetaldehyde ammonia trimer is used as scavengers for sulfhydryl compounds in natural gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acetaldehyde ammonia trimer is used as scavengers for sulfhydryl compounds in natural gas.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Desiccate at 4°C. Store away from air, moisture and oxidizing agents
Acetaldehyde ammonia trimer is used as scavengers for sulfhydryl compounds in natural gas.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Desiccate at 4°C. Store away from air, moisture and oxidizing agents
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetaldehyde ammonia trimer |
CAS | 58052-80-5 |
Punto di fusione | 93°C to 96°C |
Densità | 0.852 |
Punti di ebollizione | 110°C (decomposition) |
Formula molecolare | C6H18N3 |
Numero MDL | MFCD00149559 |
Quantità | 50 g |
Numero UN | UN1841 |
Beilstein | 3910586 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetaldehyde ammonia trimer
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetaldehyde-ammonia