Learn More
Acetanilide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 111°C |
Colore | White |
pH | 5.0 to 7.0 |
Punti di ebollizione | 304°C |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Formula molecolare | C8H9NO |
Quantità | 250 g |
Peso formulazione | 135.17g/mol |
Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetanilide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/