Learn More
Acetanilide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
25.00€ - 370.00€
Identificatori chimici
CAS | 103-84-4 |
---|---|
Formula molecolare | C8H9NO |
Molecular Weight (g/mol) | 135.17 |
Numero MDL | MFCD00008674 |
InChI Key | FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene |
PubChem CID | 904 |
ChEBI | CHEBI:28884 |
IUPAC Name | N-phenylacetamide |
SMILES | CC(=O)NC1=CC=CC=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10123440
|
Thermo Scientific Acros
150810050 |
5 g | Glass bottle |
25.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10103490
|
Thermo Scientific Acros
150812500 |
250 g | Plastic bottle |
35.80€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10091670
|
Thermo Scientific Acros
150815000 |
500 g | Plastic bottle |
54.20€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10766381
|
Thermo Scientific Acros
150810010 |
1 kg | Plastic bottle |
94.30€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10445755
|
Thermo Scientific Acros
150810051 |
5 kg | Plastic drum |
370.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
103-84-4 | |
135.17 | |
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N | |
904 | |
N-phenylacetamide |
C8H9NO | |
MFCD00008674 | |
acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene | |
CHEBI:28884 | |
CC(=O)NC1=CC=CC=C1 |
Specifica
Acetanilide | |
99.0 | |
111.0°C to 115.0°C | |
4.65 (Air = 1.0) | |
173°C | |
Conforms to Reference | |
C8H9NO | |
MFCD00008674 | |
15, 49 | |
Solubility in water: slightly soluble (5g/L at 25°C). Other solubilities: 1g/20mL boiling water,1g/3.4mL alcohol,1g/4mL ac,etone,1g/3.7mL chloroform,1g/5mL glycerol,1g/8mL,dioxane,1g/18mL diethyl ether,1g/47mL benzene,,sparingly soluble in pe | |
CC(=O)NC1=CC=CC=C1 | |
135.17 | |
CHEBI:28884 | |
13hPa at 114°C | |
Powder |
103-84-4 | |
100.0 | |
Blue-Gray to White | |
304.0°C | |
≥111°C to ≤115°C | |
99% min. (GC) | |
CH3CONHC6H5 | |
12, 237 | |
acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene | |
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N | |
N-phenylacetamide | |
904 | |
135.17 | |
99+% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 203-150-7
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Acetanilide
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/