Learn More
ACETATE BUFFER SOLUTION PH 4.65, SODIUM ACETATE / ACETIC ACID, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15633220 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
Codice prodotto. 15633220
Marca: Honeywell-Fluka 311036X1L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
SODIUM ACETATE / ACETIC ACID
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico ACETATE BUFFER SOLUTION PH 4.65
Nota nome SODIUM ACETATE / ACETIC ACID
CAS 127-09-3, 64-19-7, 7732-18-5
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%, <1.0000%
Densità 1 g/cm3
Quantità 6 x 1 L
Tipo di soluzione Buffer
Formula lineare HNO3
Numero MDL MFCD00011349
Imballaggio Poly Bottle
Beilstein 3786729
Sinonimo Sodium acetate buffer solution, Michaelis buffer