Learn More
ACETATE BUFFER SOLUTION PH 4.65, SODIUM ACETATE / ACETIC ACID, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7122051 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
Codice prodotto. 15623220
Marca: Honeywell-Fluka 311031L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
SODIUM ACETATE / ACETIC ACID
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 127-09-3
Quantità 1 L
Formula molecolare C2H3NaO2
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
IUPAC Name sodium acetate
Molecular Weight (g/mol) 82.03