Learn More
Acetic Acid, 1M (1N ≈6%), Pure, Ready To Use
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
Numero MDL | 36152 |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Forma fisica | Liquid |