Learn More
Acetic acid, 80% vol., solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 L
25 L
Dimensione della confezione:
25L
5L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetic acid |
| Formula lineare | CH3CO2H |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: completely soluble. |
| Peso formulazione | 60.05 |
| Percent Purity | 80% (vol.) |
| Quantità | 5 L |
| Punto d'infiammabilità | >60°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetic acid, 80% solution in water
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.