Learn More
Acetic acid, 99.5%, pure
Codice prodotto. p-3212329 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
Codice prodotto. 10041250
Marca: Thermo Scientific Acros 124040010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid
Punto di fusione 16.0°C to 16.5°C
Punti di ebollizione 117.0°C to 118.0°C
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Indice di Merck 15, 54
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, glycerol, ether and, carbon tetrachloride, practically insoluble in carbon disulfide
Peso formulazione 60.05
Percent Purity 99.5%
Grado Pure
Densità 1.0480g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 40°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3700 to 1.3730
Gravità specifica 1.048
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.